Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Verwenden Sie diese Adapter, um Absperrhähne, Kugelhähne und anderes Zubehör mit den meisten handelsüblichen Behältern zu verbinden.
18.55 € - 45.45 €
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10014990
|
Buerkle™
0600-3004 |
Extern: 2 Zoll grob Mauser – 64 mm (BSI) |
18.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10719205
|
Buerkle™
0600-3003 |
Extern: 2 Zoll BSP – 64 mm (BSI) |
18.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10304275
|
Buerkle™
0600-2004 |
Intern: 35 mm – 2 Zoll (BSP) |
45.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10483472
|
Buerkle™
0600-2002 |
Intern: 71 mm – 2 Zoll (BSP) |
23.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Alle Adapter haben ein Standard-Außengewinde R 3/4 Zoll
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Polypropylen |