Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
Außen: 2 in. BSP; Außen: 61 mm
Außen: US-Trommelgewinde, innen: 2 in. BSP
Extern: 2 Zoll grob Tri-Sure – 64 mm (BSI)
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 51
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 60
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 61
Extern: 64 mm (BSI); innen: DIN 71
Extern: Mauser; intern: 2 Zoll (BSP)
Extern: Tri-Sure; intern: 2 Zoll (BSP)
Extern: Tri-Sure; intern: Mauser
Intern: 51 mm; 2 Zoll BSP
Intern: 71 mm; 2 Zoll (BSP)
Intern: DIN 61 – 2 Zoll (BSP)
Farbe:
Blau
Blau, Braun
Braun
Gelb
Gelb, Blau
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Pumpen |
| Gewindegröße | Extern: Tri-Sure; intern: 2 Zoll (BSP) |
| Enthält | Außengewinde Tri-Sure, Innengewinde 2 in BSP |
| Farbe | Orange |
| Produkttyp | Gewindeadapter |