Learn More
Ark Plas Products™ Weiblicher Polypropylen-Luer mit Gewinde
Artikelnummer. 11781976
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/4-28 UNF
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11781976 1/4-28 UNF 25 Stück
1 options
Artikelnummer. 11781976
Marke: Ark Plas Products™ LMX33PP0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Weibliche Luer-Anschlüsse mit Gewinde aus Polypropylen sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
  • Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
  • Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
  • Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
  • Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Biegsame Rohrleitungen oder Gewindeanschlüsse
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/4-28 UNF
Gewindegröße 1/4-28 UNF
Farbe Naturfarben
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C