Learn More
Ark Plas Products™ Männlicher Polypropylen-Luer mit Gewinde
Product Code. 11771976
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/4-28 UNF
Unit Size:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Gewindegröße Unit Size
11771976 1/4-28 UNF 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11771976 Supplier Ark Plas Products™ Supplier No. LGX86PP0
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Männliche Luer-Anschlüsse mit Gewinde aus Polypropylen sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
  • Luers aus naturfarbenem Polypropylen
  • Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
  • Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
  • Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Biegsame Rohrleitungen oder Gewindeanschlüsse
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/4-28 UNF
Gewindegröße 1/4-28 UNF
Farbe Naturfarben
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C