Learn More
Fisherbrand™ Macro-Line Pipettenspitzen
Artikelnummer. 15285163 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 ml
Sterilität:
Unsteril
Farbe:
Blau
klar
Packungsgröße:
2000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 15285163
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verhinderung der Kontamination von Proben sowie zur Vermeidung von Probenverlusten. Fisherbrand™ Macro-Line Pipettenspitzen mit konischer Spitze und sicherer Passform ermöglichen präzises Pipettieren.
  • Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
  • Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
  • Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
  • Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Sterilität Unsteril
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 126 mm
Zertifizierung/Konformität ISO-Norm 8655, EU-Richtlinie 98/79/EG, Code der zuständigen Behörde: DE/CA90, EN 552/ISO 11137 und DIN EN 556, EU-Richtlinie 2002/95/EG, ISO-Norm 14000 und ISO-Norm 14001, ISO-Norm 10993, DIN-Norm 12600
Sterilisationsmethode Autoklavieren
Format Bulk
Spitzenform Universelle Passform
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Nein
Produktlinie Macro-Line
Material Reines Polypropylen