Beschreibung
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 5 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 126mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Norm 8655, EU-Richtlinie 98/79/EG, Code der zuständigen Behörde: DE/CA90, EN 552/ISO 11137 und DIN EN 556, EU-Richtlinie 2002/95/EG, ISO-Norm 14000 und ISO-Norm 14001, ISO-Norm 10993, DIN-Norm 12600 |
| Sterilisationsmethode | Autoclave |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Universal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Mehr anzeigen |