Learn More
Globe Scientific Polypropylen-Transportrohre
Artikelnummer. 31922850 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922850 10 mL 1000 Stück
31923450 5 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922850 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6102
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die sichere Lagerung und den Transport biologischer Materialien
  • Polypropylen ermöglicht eine ungehinderte Betrachtung der Probe
  • Bruchfest und kann Gefriertemperaturen ausgesetzt sein
  • Verfügen über leckfeste Polyethylen-Schraubkappen, die in einer einzigen Drehung entfernt oder versiegelt werden können
  • Das Rohr ist selbststehend mit konischem Boden und mit geformten Abstufungen
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (metrisch) 10 mL
Bodenform Konisch
Material Polypropylen
Enthält Weißer Schraubverschluss
Menge 1000/Cs.
Graduated Ja
Verschlussmaterial Polyethylen
Höhe (metrisch) 92 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Transportröhrchen