Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Tablett
Artikelnummer. 10498422
Click to view available options
Höhe (metrisch):
60 mm
70 mm
85 mm
100 mm
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10498422
Marke: VITLAB™ 80288
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufbewahrung, zum Transport und zur Organisation verschiedener Labor- und Büroartikel. VITLAB™ Tabletts aus weißem PVC sind eine langlebige und kostengünstige Aufbewahrungsmöglichkeit. Diese Schalen aus Kunststoffguss sind mit abgerundeten Ecken versehen und lassen sich einfach reinigen. In verschiedenen Größen lieferbar.
Diese gegossenen einteiligen Tabletts sind aus starrem Kunststoff hergestellt und eignen sich gut für allgemeine Lagerung, Transport und Organisation. Sie sind eine preisgünstige Allzweckoption für Labore und Arbeitsbereiche.
  • Aus hartem Polyvinylchlorid (PVC)
    • Starker, aber leichter Kunststoff
    • Biologisch und chemisch beständig (z. B. gegen Säuren, Salze, Basen, Fette und Alkohole)
  • Abgerundete Ecken und Kanten für komfortable Handhabung
  • Einteiliger, gegossener Teller ohne Nähte ist leicht zu reinigen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 550 x 430 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 190 mm
Länge (metrisch) 540 mm
Material PVC
Typ Dish
Breite (metrisch) 420 mm
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Form Rechteckig