Learn More
Buerkle™ Rohrverlängerung aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll
3/4 in.
Breite (metrisch):
12.5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 152 mm Länge
- Zwei verschiedene Gewindegrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 152 mm |
| Gewindegröße | 3/4 in. |
| Breite (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Außengewinde der Röhrchenverlängerung |