Learn More
Buerkle™ Rohrverlängerung aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8011247 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll
3/4 in.
Breite (metrisch):
12.5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße Breite (metrisch) unitSize
10055180 1/2 Zoll 12.5 mm 1 Stück
10540784 3/4 in. 18 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10055180
Marke: Buerkle™ 85200012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen.
  • 152 mm Länge
  • Zwei verschiedene Gewindegrößen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 152 mm
Gewindegröße 1/2 Zoll
Breite (metrisch) 12.5 mm
Produkttyp Außengewinde der Röhrchenverlängerung