Beschreibung
- Leichtgewichtige Mikroröhrchengestelle eignen sich ideal für langfristige Studien oder die Lagerung von Röhrchen
- Zweistückige Gestelle aus Schaum aus expandiertem Polystyrol (Styropor)
- Zusätzliche Abstände zwischen den Wells für einfaches Greifen mit den Fingerspitzen
- Sichere Stapelung der Gestelle mit Einsteckeinrichtungen in Deckel und Basis für minimale Stellfläche
- Fasst 1.5 bis 2.0 ml-Reaktionsmikroröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Reaktionsgefäße (1,5/2,0 ml) |
| Material | Expandierter Polystyrolschaum (Styropor) |
| Positionen | 100 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reaction Microtubes |
| Menge | 10/Packung |
| Mehr anzeigen |