Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000252 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
50
100
Array:
5 x 10
5 x 20
Abmessungen (L x B x H):
336 x 95 x 73 mm
210 x 110 x 71 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Positionen Array Abmessungen (L x B x H) unitSize
11948084 50 5 x 10 210 x 110 x 71 mm 10 Stück
11774016 100 5 x 20 336 x 95 x 73 mm 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 11948084
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Array 50 oder 100 Mikroröhrchen zur langfristigen Aufbewahrung bei extrem kleiner Stellfläche. Das Fisherbrand™ Schaumgestell für Probenröhrchen ist aus leichtem Schaumstoff gefertigt und für eine besonders stabile Aufnahme und Stapelung konzipiert. Die Anordnung der Wells bietet besonders viel Platz und erleichtert so den Zugriff auf die Röhrchen.
  • Leichtgewichtige Mikroröhrchengestelle eignen sich ideal für langfristige Studien oder die Lagerung von Röhrchen
  • Zweistückige Gestelle aus Schaum aus expandiertem Polystyrol (Styropor)
  • Zusätzliche Abstände zwischen den Wells für einfaches Greifen mit den Fingerspitzen
  • Sichere Stapelung der Gestelle mit Einsteckeinrichtungen in Deckel und Basis für minimale Stellfläche
  • Fasst 1.5 bis 2.0 ml-Reaktionsmikroröhrchen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Reaktionsgefäße (1,5/2,0 ml)
Material Expandierter Polystyrolschaum (Styropor)
Positionen 50
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Reaction Microtubes
Abmessungen (L x B x H) 210 x 110 x 71 mm
Länge (metrisch) 210 mm
Länge (angloamerikanisch) 8.3 in.
Breite (angloamerikanisch) 4.3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (metrisch) Well 11,5 mm
Produkttyp Styropor-Boxen,
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 71 mm
Array 5 x 10
Breite (metrisch) 110 mm