Läs mer
Ark Plas Products™ Polypropylen-Schläuche
Produktkod. 11703904
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innendurchmesser (metrisch) Förpackningsstorlek
11703904 1.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Produktkod. 11703904 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer TFX85TP0
Antal Pris
1 26.46 € / 1 Stück
20 22.63 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich konzipiert, die festere Schläuche erfordern. Ark Plas Products™ Schläuche aus Polypropylen werden mit hochmodernen In-Line-Verfahrensüberwachungsgeräten extrudiert, um eine optimale Qualität zu gewährleisten.
Ark Plas-Schläuche sind in einer breiten Vielfalt von chemischen und physikalischen Eigenschaften lieferbar, um den meisten Anwendungen zuverlässig und wirtschaftlich zu genügen.
  • Standardschläuche werden lose auf Pappspulen verschickt
  • Hergestellt in fast jeder Abstufung von 1/16 bis 3/8 in. ID
  • Metrisch bemessene Schläuche sind lieferbar von 2.5 bis 6.5 mm ID
  • Farben: natürliches, undurchsichtiges Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb und Weiß sowie transparentes Blau, Rot, Grün und Gelb
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m-Großrolle
Dicke (metrisch) 1.65 mm
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Naturfarben
Härte 80 (Shore A)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.