Learn More
Cole-Parmer™ ADAPTER 1/2'-LUER-LOCK W PP
Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen mit kleinen Schläuchen konzipiert. Cole-Parmer™ Kynar Luer-Anschlüsse für Schlauchadapter aus Polypropylen sind mit Standardanschlüssen für Spritzen versehen.
Marke: Cole-Parmer™ 31200-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
- Weiblicher Luer Lock-Einlass aus Polypropylen x ¾ in mini
- Adapter mit der Größe einer ½ sanitären Klammer
Spezifikation
Für 3/ 4 Zoll Mini zu weiblichem Luer-Lock | |
Je 1 | |
Für 3/ 4 Zoll Mini zu weiblichem Luer-Lock |