Learn More
Masterflex™ Verbinder aus Polypropylen, Klemmverbindung, Klemmverschraubung
Artikelnummer. 11742789
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 0.25 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 0.375 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 0.5 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 0.625 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser
Form:
Gerade
Rechtwinklig
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11742789
Marke: Masterflex™ 0638130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Klemmverschraubungen ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen.
  • Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
  • Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen
  • Bildet eine sichere Abdichtung – keine Undichtigkeiten, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Sterilisation nur mit Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Schlauch mit 0.375 Zoll Außendurchmesser
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 1/4 Zoll Öffnung; 1-1/4 x 13/16 Zoll.
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Form Gerade
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Klemmverschraubung