Learn More
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen
Artikelnummer. 10713065 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10713065 250 mL 1 Stück
17270674 100 mL 1 Stück
10076711 50 ml 1 Stück
10066631 400 mL 1 Stück
15143205 1000 mL 1 Stück
5 options
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 10713065
Marke: Buerkle™ 71090250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Mit unzerstörbarer Graduierung und drei speziell geformten Ausgüssen zum einfachen Ausgießen von Flüssigkeiten.
  • Kann als Einwegvorrichtung verwendet werden
  • Aus transparentem Polypropylen hergestellt
  • Autoklavierbar
  • Platzsparend: Bechergläser lassen sich ineinander stapeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 48 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 75 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell geformte Ausgüsse ermöglichen einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten
Schritten 10 mL
Menge 100/Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja