Learn More
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen
Artikelnummer. 15143205 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 15143205
Marke: Buerkle™ 71091000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Mit unzerstörbarer Graduierung und drei speziell geformten Ausgüssen zum einfachen Ausgießen von Flüssigkeiten.
  • Kann als Einwegvorrichtung verwendet werden
  • Aus transparentem Polypropylen hergestellt
  • Autoklavierbar
  • Platzsparend: Bechergläser lassen sich ineinander stapeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 72 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 113 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Polypropylen
Schritten 50 mL
Menge Je
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja