Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Artikelnummer. 15835537
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Positionen:
24
40
60
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Tiefe (metrisch):
246 mm
295 mm
295 mm
300 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15835537
Marke: Kartell™ 0056706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Hohe Kapazität
  • Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
  • Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
  • Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (25 mm)
Material Polypropylen
Positionen 40
Stapelbar Ja, wenn leer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
Menge Je 1
Größe 40
Tiefe (metrisch) 295 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 25 mm