Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Artikelnummer. 15875527
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Positionen:
24
40
60
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Tiefe (metrisch):
246 mm
295 mm
295 mm
300 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Farbe Positionen Aufnahmevermögen Tiefe (metrisch) unitSize
15875527 Blau 60 Röhrchen (13 mm) 246 mm 20 Stück
15855527 Gelb 90 Röhrchen (13 mm) 246 mm 20 Stück
15865527 Rot 90 Röhrchen (13 mm) 246 mm 20 Stück
15885527 Gelb 60 Röhrchen (16 mm) 246 mm 20 Stück
15907860 Blau 24 Röhrchen (30 mm) 300 mm 20 Stück
15895527 Rot 60 Röhrchen (16 mm) 246 mm 20 Stück
15825537 Blau 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm 20 Stück
15835537 Gelb 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm 20 Stück
15845537 Rot 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm 20 Stück
9 options
Artikelnummer. 15875527
Marke: Kartell™ 0056504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Hohe Kapazität
  • Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
  • Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
  • Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 60
Stapelbar Ja, wenn leer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
Menge Je 1
Größe 60
Tiefe (metrisch) 246 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm