Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Hohe Kapazität
- Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
- Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
- Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
- Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 60 |
| Stapelbar | Ja, wenn leer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 60 |
| Tiefe (metrisch) | 246 mm |
| Mehr anzeigen |