Learn More
Cole-Parmer™ Mehrzweck-Trichter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11775328 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
10 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11775328
Marke: Cole-Parmer™ 0612210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für einfaches, wirtschaftliches Trichterverfahren
  • Mehrzwecktrichter aus Polypropylen, 2 oz.
  • Ideal für die Aufbewahrung von Feststoffen und Pulvern
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 70 mm
Kapazität (metrisch) 70 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 10 mm
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 68 mm
Farbe Weiß
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 2.75 Zoll
Länge gesamt (angloamerikanisch) 2.677 Zoll
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Gesamtlänge (metrisch) 68 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.677 Zoll
Produkttyp Mehrzweck-Trichter