Learn More
Eppendorf™ 384-Well Protein LoBind Mikrotiterplatte aus Polypropylen, V-Boden
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Beschreibung
- Eppendorf LoBind Das Material gewährleistet eine ausgezeichnete Probenrückgewinnung für verbesserte Analyseergebnisse.
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
- Chargenzertifizierte PCR-Reinheitsklasse: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
- Hoher Kontrast, einzigartig OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- RecoverMax-™ Brunnendesign: Optimierte Bohrlochgeometrie für minimales Rest-/Totvolumen und hervorragende Mischeigenschaften
- Erhöhte Wellränder und eine glatte Oberfläche gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung der Teller
Especificaciones
Especificaciones
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifiziert | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485 |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | 384-Well Protein LoBind Deepwell-Platten |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 200 μl |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?