Learn More
BRAND™ Vollpipette aus Polypropylen
Artikelnummer. 11898311 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11898311 10 ml 6 Stück
12015312 50 ml 6 Stück
11868311 1 ml 12 Stück
11878311 2 ml 12 Stück
11888311 5 ml -
11808321 25 ml 6 Stück
6 options
Artikelnummer. 11898311
Marke: BRAND™ 30012
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese äußerst durchscheinende Vollpipette aus Polypropylen hat eine Toleranz von ± 0.1 ml und eine Gesamtlänge von 460 ± 10 mm. Geeignet für Forschung, Wissenschaft und andere Laboranwendungen.
  • Hochtransparent
  • Schlierenbeständige, blau gedruckte Graduierungen und Beschriftungen
  • Die Einwirkung von Temperaturen bis zu 60 °C hat keinen Einfluss auf die Toleranzen
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Graduierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • Aus Polypropylen
  • Volumen: 50 ml
  • Toleranz: ±0.1 ml
  • Gesamtlänge: 460 ± 10 mm
  • Plastibrand™ Vollpipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibriert Ja
Material PP (Polypropylen)
Skala Ja
Menge 6er-Packung
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Volumetrische Vollpipette