Learn More
VITLAB™ Wägedose aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
30 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Füllvolumenbereich | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 50mm |
| Verschlusstyp | Deckel mit Griff |