Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10087602
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 ml
Material:
Polypropylen
Polypropylen 
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Nicht autoklavierbar
Gewindegröße (metrisch):
40
45
50
63
65
Packungsgröße:
12 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10087602
Marke: VITLAB™ 93994
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine schnelle und einfache Befüllung. VITLAB™ Weithalsflaschen mit Schraubverschluss besitzen einen weiten Hals zur problemlosen Befüllung. Flaschen aus transparentem Polypropylen oder Polyethylen niedriger Dichte mit robustem Schraubverschluss. Breites Sortiment unterschiedlicher Größen erhältlich.
Das Befüllen von Enghalsflaschen mit Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien kann selbst mit einem Trichter sehr schwierig sein. Diese kostengünstigen und haltbaren Reagenzienflaschen aus Kunststoff verfügen über eine breite Öffnung, um das Befüllen schnell und einfach zu gestalten.
  • Transparente Medienflaschen, ideal für die Lagerung einer Vielzahl von Chemikalien
  • Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss mit GL-Gewinden mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
  • Weithalsflaschen sind ideal für eine einfache Flaschenbefüllung, insbesondere bei Pulvern und pastösen Materialien
  • Große Auswahl an Flaschen/Kappenmaterialien:
    • Polypropylen (PP):
      Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar, ideal für die Langzeitlagerung
    • Polyethylen niedriger Dichte (LDPE):
      Flexibles und widerstandsfähiges Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen viele Säuren und Alkohole
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speichern und Lagerung
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 12 Flaschen
Gewindegröße (metrisch) 45
Höhe (metrisch) 166 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Durchmesser (metrisch) 76mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit GL-Gewinde