missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Beschreibung
Das Befüllen von Enghalsflaschen mit Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien kann selbst mit einem Trichter sehr schwierig sein. Diese kostengünstigen und haltbaren Reagenzienflaschen aus Kunststoff verfügen über eine breite Öffnung, um das Befüllen schnell und einfach zu gestalten.
- Transparente Medienflaschen, ideal für die Lagerung einer Vielzahl von Chemikalien
- Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss mit GL-Gewinden mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
- Weithalsflaschen sind ideal für eine einfache Flaschenbefüllung, insbesondere bei Pulvern und pastösen Materialien
- Große Auswahl an Flaschen/Kappenmaterialien:
- Polypropylen (PP):
Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar, ideal für die Langzeitlagerung - Polyethylen niedriger Dichte (LDPE):
Flexibles und widerstandsfähiges Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen viele Säuren und Alkohole
- Polypropylen (PP):
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speichern und Lagerung |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 50 Bottles |
| Gewindegröße (metrisch) | 50 |
| Höhe (metrisch) | 155 mm |
| Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
| Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?