Beschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2 oz.; 60 ml |
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | PPCO |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | 415 |
| Halsausführung | 28 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |