Learn More
Kartell™ Konisch zulaufende Y-förmige Verbindungen aus PP (Polypropylen)
Die ideale auslaufsichere Lösung für die Verbindung von Schläuchen. Kartell™ Y-förmige, konische Steckverbinder mit einem Winkel von 120° sind für gerade Verbindungen von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern nützlich.
Marke:  Kartell™ 0052900
Artikelnummer. 12563307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 €
    149.66 € / 100 Stück
    Sparen 38.34 €
    20% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-03-2026