Learn More
Kartell™ Y-förmige Verbindungen aus Polypropylen, nicht-konisch
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE IVD |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Anschlussgröße | 7.3 mm-Öffnung |
| Form | Y |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Y-Verbindungsstücke, nicht konisch |