Learn More
Polysorbat 20, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427579 100 mL 100 Milliliter
15437579 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66278.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
PubChem CID 443314
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis Electrophoresis Reagent
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt > 100 °C (212 °F)
Dichte 1.105 g/mL
Menge 100 mL
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.47