Learn More
Polysorbat20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
4 l
Packungsgröße:
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416601 50 ml 50 Milliliter
11426601 100 ml -
11431981 4 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416601 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219484150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40 €
    34.65 € / 50 Milliliter
    Sparen 1.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylensorbitan-Monolaurat, Tween-20
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Gelb
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Dichte 1.095 g/ml
Menge 50 ml
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polysorbate 20, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20