Learn More
Polysorbat 20, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11433601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433601 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11433601 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210316880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.50 €
    33.60 € / 100 Milliliter
    Sparen 7.90 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
CAS 9005-64-5
Dichte 1.095 g/ml
Menge 100 ml
Prozentgehaltsbereich 55 %
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-Nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbat 20, Polyoxyethylen-(20)-Sorbitan-Monolaurat, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314