Learn More
Polysorbat 20, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 10381435 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 ml
200 ml
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Stahltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
19 Liter
20 Milliliter
4 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10381435 200 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 1 Stück
15528264 20 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 20 Milliliter
15548264 1 l Enghalsflasche aus braunem Glas 1 Liter
15538264 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
15558264 19 l Stahltrommel 19 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10381435 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 411604
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Menge 200 ml
Flammpunkt 148,00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.11 kg
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Güte Multi-Kompendium/NF