Learn More
Polysorbat 40
Artikelnummer. 10778112 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10778112 1 L Glasflasche 1 Liter
10555291 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10409252 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10559633 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10778112 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334140010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9005-66-7 | (C₂H₄O)ᵇ(C₂H₄O)ₓ(C₂H₄O)ᵇ(C₂H₄O)ᵧC₂₂H₄₂O₆ | 522,68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-66-7
Summenformel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165345
InChI-Schlüssel DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbate 40
Farbe Gelb
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Paste bei 25 °C
Dichte 1.0500g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt >200°C
Hydroxylzahl 89 to 105mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Verseifungszahl 41 to 52mg KOH/g
Relative Dichte 1.05
Viskosität ca.200 mPa.s (50°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke