Learn More
Polysorbat 80, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391658 Alle ansehen Avantor Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
200 ml
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Enghalsflasche aus braunem Glas
Stahltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
19 Liter
20 Milliliter
200 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. 15469933
Marke: Avantor J.T.Baker 411702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-65-6
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekulargewicht (g/mol) 604.82
MDL-Nummer MFCD00082107
InChI-Schlüssel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-Name 2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 80
Menge 20 ml
Flammpunkt 148.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.08 kg
Güte Multi-Kompendium/NF