Learn More
Polysorbat 80 (Technische Stufe), TRC
Artikelnummer. 30012571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012571 25 g 25 Gramm
30011033 5 g 5 Gramm
30011591 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68943325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-65-6
Summenformel C32H60O10
Molekulargewicht (g/mol) 604.8
Synonym Polyethoxylated Sorbitan Monooleate, Polyethylene Glycol Sorbitan Ether Monooleate, Polyethylene Glycol Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylated Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylene Monosorbitan Monooleate, Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylenesorbitan Oleate, Tween 80
SMILES [HO(CH2CH2O)w]C1COC([CH(OCH2CH2)yOH]CO[(CH2CH2O)z-1])[C@H]1[(OCH2CH2)OH].O=C(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)OC[CH2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbate 80
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+