Learn More
Polysorbat 80, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL, 250 mL
1 L, 1 L
2.5 L, 2,5 l
10 L, 10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10048651 2.5 L, 2,5 l 2.50 Liter
10389150 250 mL, 250 mL 250 Milliliter
10410911 1 L, 1 L 1 Liter
10246943 10 L, 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10048651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 278630025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Polysorbat 80, CAS-Nummer-9005-65-6, Polyoxyethylen(20)Sorbitanmonooleat, 2,5 l, 2 mg KOH/g max., Gelb bis Bernstein, 1.0800 g/ml, max. 5 ppm, >110 Grad C, 65 bis 80 mg KOH/g, authentisch, 15, 7703, MFCD00082107, Glasflasche, Viskose Flüssigkeit bei 25 Grad C, Innen +20 Grad C, 1.4710 bis 1.4730, 45 bis 55 mg KOH/g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-65-6
Synonym Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monooleat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 80
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Inhalt und Lagerung Innen +20 °C
Dichte 1,0800 g/mL
Menge 2.5 L, 2,5 l
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL-Nummer MFCD00082107
Verpackungsart Glasflasche
InChI-Schlüssel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 604.82
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, 10 g/l Xylol, unlöslich in Propylenglycol und Mineralöl
Form Viskose Flüssigkeit