Learn More
Polysorbat 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508304 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 ml
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
200 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15508304 200 ml 200 Milliliter
15518304 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508304 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 450004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4337.59 €
    3436.69 € / 200 Milliliter
    Sparen 900.90 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-65-6
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekulargewicht (g/mol) 604.82
MDL-Nummer MFCD00082107
InChI-Schlüssel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-Name 2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 80, pflanzlich
Menge 200 ml
Flammpunkt 148,00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.08 kg
Güte Multi-Kompendium/NF