Learn More
Polysorbat 80, pflanzlich, Multikompendial, N.F., J.T.Baker ™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
200 ml
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
200 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polysorbate 80, Vegetable |
| Menge | 1 L |
| Flammpunkt | 148.00°C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Relative Dichte | 1L = 1.08kg |
| Güte | Multi-Kompendium/NF |