Learn More
Greiner Bio-One 1536-Well-Platten für Zellkulturen aus Polystyrol mit Deckel
Beschreibung
- Transparente Polystyrolausführung für optimale Sichtbarkeit
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Alphanumerische Well-Kodierung
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Quadratische Wells mit abgerundeten Ecken verbinden Vorteile von quadratischen Wells (d. h. flexibles Arbeitsvolumen von 3 bis 10 μ mit den Vorteilen von runden Wells (weniger Kapillareffekte und Blasen)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Zertifiziert | Keine nachweisbare DNase, RNase oder humane DNA, pyrogenfrei |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 3 bis 10 μl |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |