Learn More
Kartell™ Tüpfelplatte, PS, mit 8 Vertiefungen (VE=10Stck.)
Artikelnummer. 10441551
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10441551 15 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10441551 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0035700
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kartell™ kolorimetrische 8 Zellplatte besteht aus Polystyrol für gute Haltbarkeit und eignet sich hervorragend für kolorimetrische Assays.
  • CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert
  • 95 mm lang und 57 mm breit
  • Für kolorimetrische Assays
Spezifikation
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Typ Probenfläschchenträger
Länge (metrisch) 95 mm
Breite (metrisch) 57 mm
Höhe (metrisch) 2 mm
Durchmesser (metrisch) 15 mm