Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkulturröhrchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10199900
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Kapazität (metrisch):
12 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10199900
Marke: Greiner Bio-One 163160
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbesserte Zellhaftung dank der physikalischen Oberflächenbearbeitung.
  • TC-behandelt
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polystyrol
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 12 mL
Verschluss inklusive Ja