missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Analysatorbecher mit konischem Boden aus Polystyrol

Artikelnummer. 15965311
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 mL
1.5 ml
4 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gemsaec Analysegerät
Technicon Analysegerät
Packungsgröße:
5000 Stück
6000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15965311 1.5 ml Technicon Analysegerät -
10660742 4 ml Technicon Analysegerät -
15975311 4 ml Technicon Analysegerät 5000 Stück
10359141 0,5 mL Gemsaec Analysegerät 6000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15965311 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 620101

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Greiner Bio-One Cell 1.5 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit konischem Boden, geeignet für die Verwendung mit Analysesystemen wie Technicon, Gemsaec, Centrificem, Hitachi, TOA und Coulter Analysatoren.

  • Material: Polystyrol
  • Konischer Boden
  • Mit Stützrahmen
  • Nur für die einmalige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Technicon Analysegerät
Form Konisch
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Produkttyp Analysatorbecher
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.