Learn More
Greiner Bio-One Analysatorbecher mit konischem Boden aus Polystyrol
Product Code. 15975311
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 mL
1.5 ml
4 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gemsaec Analysegerät
Technicon Analysegerät
Unit Size:
5000 Stück
6000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Unit Size
15975311 4 ml Technicon Analysegerät 5000 Stück
15965311 1.5 ml Technicon Analysegerät -
10660742 4 ml Technicon Analysegerät -
10359141 0,5 mL Gemsaec Analysegerät 6000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15975311 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 621171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Greiner Bio-One Cell 1.5 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit konischem Boden, geeignet für die Verwendung mit Analysesystemen wie Technicon, Gemsaec, Centrificem, Hitachi, TOA und Coulter Analysatoren.
  • Material: Polystyrol
  • Konischer Boden
  • Mit Stützrahmen
  • Nur für die einmalige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Technicon Analysegerät
Form Konischer Boden
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Produkttyp Analysatorbecher
Volumen (metrisch) 4 ml