Learn More
Greiner Bio-One Polystyrolbehälter für pflanzliche Gewebekulturen
Artikelnummer. 13038812
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
52,5 mm
53 mm
67 mm
68 mm
Höhe (metrisch):
64 mm
68 mm
110 mm
111,23 mm
Anzahl pro Karton:
192
300
320
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
192 Stück
300 Stück
320 Stück
Artikelnummer. 13038812
Marke: Greiner Bio-One 967177
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur aseptischen Keimung von Samen oder Sporen.
  • Maximale Lichtdurchlässigkeit, schnelles, erfolgreiches Wachstum
  • Wird als Transportbehälter verwendet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Basis für Pflanzengewebebehälter (Zubehör)
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 190 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Kulturbehälter
Arbeitsvolumen (metrisch) 150 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pflanzengewebekultur
Anzahl pro Karton 320
Höhe (metrisch) 64 mm
Durchmesser (metrisch) 67 mm