Learn More
Polystyrol, vernetzt mit bromiertem Divinylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated |
| CAS | 88497-56-7 |
| Summenformel | [CH2CH(C6H4)n(Br)n |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Brominated Polystyrene, Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated. |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13Br/c1-3-8(2)9-4-6-10(11)7-5-9/h4-8H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-brom-4-butan-2-ylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.11 |
| Formelmasse | 212.0201 |