Description
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Antistatische Oberflächen verhindern ein Anhaften der Materialien
- Die leichte und flache Bauweise verhindert Störungen beim Wägen
- Die Wanddicke beträgt etwa 0.2 mm
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 30 mL |
| Material | Polystyrol |
| Form | Diamant |
| Typ | Antistatisches Waageschälchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Wiegeanwendungen |
| Dicke | 0.2 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 78 x 56 x 14 mm |
| Länge (metrisch) | 78 mm |