Learn More
Biochrom Disposable Cells, 10 mm pathl., minimum vo lume 1.5 ml, Polystyrene (10/pk)
Einweg-Zellen aus Polystyrol mit 10 mm Schichtdicke. Minimales Volumen von 2.5 ml. Wird in Packungen mit je 100 Stück geliefert.
Marke: Biochrom 80-2084-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23400kg
Beschreibung
- Einweg-Küvette aus Polystyrol
- 10Pfadlänge in mm
- 2.5 ml-Arbeitsvolumen
- Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Zur Verwendung mit Ultrospec7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
- Wird in Packungen mit 100 Stück geliefert
Spezifikation
Non-sterile | |
Ja | |
Polystyrol | |
10 mm |
Zelle | |
1.5 ml | |
100/Packung |