Learn More
Sampling Systems™ Einweg-Pulverprobennehmer aus Polystyrol
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11975846 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Sterilität unitSize
11975846 Unsteril 100 Stück
11985846 Steril 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 11975846
Marke: Sampling Systems™ 8097A150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pulverspatel komplett mit einem transparenten, aufsteckbaren Behälter. Der Behälter gleitet über die Klinge des Spatels und ist sicher in der richtigen Position verriegelt. Im Labor kann der Behälter leicht entnommen werden.
Hauptmerkmale:
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Im Lieferumfang ist ein durchsichtiger Behälter enthalten, der sicher über dem Spatel festgeklammert werden kann
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
  • Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Keine Reinigung erforderlich  – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Gerät können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
  • Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
  • Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Farbe Weißer Spatel, transparente Abdeckung
Zertifizierung/Konformität Entspricht FDA CFR 177.1640, entspricht EU-Vorschriften 10/2011
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Pulverprobenehmer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einfache, kontrollierte Pulverentladung
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 230 mm