Learn More
Fisherbrand™ POLYSTYROL RACK FRICTION BLAU BLAU
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11354055 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (29 mm), Röhrchen (5 ml)
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11354055 Röhrchen (29 mm), Röhrchen (5 ml) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11354055
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Für ein 50 ml-Röhrchen. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Eindrücken von Einzelröhrchen sind eine kostengünstige und platzsparende Lösung zum Testen kleiner Probenmengen.
  • Konstruktion aus Polystyrol
  • Gleitet sanft über den Arbeitstisch
  • Well-Durchmesser: 29 mm
  • Abmessungen (L x H): 92 x 30 mm
  • Nicht für Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (29 mm), Röhrchen (5 ml)
Material Polystyrol
Positionen 1
Form Rund
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen mit konischem oder rundem Boden
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) 92 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 29 mm
Produkttyp Reagenzglas-Einzelgestell
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 30 mm
Array 1 x 1